Learn More
2-Amino-5-acide méthylbenzènesulfonique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460398
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11460398 250 g 250g
11450398 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11460398 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24560.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 88-44-8 | C7H9NO3S | 187.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-44-8
Formule moléculaire C7H9NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 187.21
Numéro MDL MFCD00007908
Clé InChI LTPSRQRIPCVMKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminotoluene-3-sulfonic acid, ptmsptmsa, ptms, ptmsa, benzenesulfonic acid, 2-amino-5-methyl, 6-amino-m-toluenesulfonic acid, red 4b acid, p-toluidine-2-sulfonic acid, p-toluidine-m-sulfonic acid, m-toluenesulfonic acid, 6-amino
CID PubChem 6934
Nom IUPAC Acide 2-amino-5-méthylbenzènesulfonique
SMILES CC1=CC=C(N)C(=C1)S(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-methylbenzenesulfonic acid
Quantité 250 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 2211509
Poids de la formule 187.22
Pourcentage de pureté 99%