Learn More
Acide 2-amino-5-méthylbenzoique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11341307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11341307 25 g 25g
11321307 1 g 1g
11331307 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11341307 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01513.14
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2941-78-8 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2941-78-8
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.17
Numéro MDL MFCD00007909
Clé InChI NBUUUJWWOARGNW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methylanthranilic acid, 6-amino-m-toluic acid, 2-amino-5-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-5-methyl, m-toluic acid, 6-amino, 2-amino-5-methylbenzoicacid, unii-418xaj22v2, 2-amino-5-methyl benzoic acid, amino 2--5-methylbenzoic acid, pubchem4954
CID PubChem 76255
Nom IUPAC Acide 2-amino-5-méthylbenzoïque
SMILES CC1=CC=C(N)C(=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-methylbenzoic acid
Point de fusion ∽175°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 1101527
Poids de la formule 151.16
Pourcentage de pureté 97%