Learn More
Acide 2-amino-5-méthylbenzoïque, TRC
Code produit 30324952
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30324952 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30324952 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6141005G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-methylbenzoic Acid
CAS 2941-78-8
Formule moléculaire C8 H9 N O2
Quantité 5 g
Synonyme Benzoic acid, 2-amino-5-methyl-, m-Toluic acid, 6-amino- (6CI,7CI,8CI), 2-Amino-5-methylbenzoic acid, 2-Carboxy-4-methylaniline, 5-Methyl-2-aminobenzoic acid, 5-Methylanthranilic acid, NSC 39154, NSC 50786, 6-Amino-m-toluic acid
Formule InChI InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1ccc(N)c(c1)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-amino-5-méthylbenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 151.16
Poids de la formule 151.0633