Learn More
2-Amino-5-méthylpyrazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15407808
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15407808 250 mg 250mg
15497798 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15407808 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61286.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 5521-58-4 | C5H7N3 | 109.132 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5521-58-4
Formule moléculaire C5H7N3
Poids moléculaire (g/mol) 109.132
Numéro MDL MFCD08437664
Clé InChI ZNQOALAKPLGUPH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-5-methylpyrazine, 5-methyl-pyrazin-2-ylamine, 5-methyl-2-pyrazinamine, pyrazinamine, 5-methyl, 2-amino-5 methylpyrazine, 5-methyl-2-aminopyrazine, 2-amino-5-methyl pyrazine, 5-methylpyrazine-2-ylamine, 2-pyrazinamine, 5-methyl, pubchem15710
CID PubChem 313215
Nom IUPAC 5-méthylpyrazine-2-amine
SMILES CC1=CN=C(C=N1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-methylpyrazine
Quantité 250 mg
Poids de la formule 109.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide