Learn More
2-Amino-5-méthylthiazole, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15478929
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15478929 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15478929 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11039.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7305-71-7 | C4H6N2S | 114.166 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-methylthiazole
CAS 7305-71-7
Point de fusion 95°C to 98°C
Odeur Recognizable
Formule moléculaire C4H6N2S
Numéro MDL MFCD00078317
Quantité 5 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 109603
Synonyme 2-amino-5-methylthiazole, 5-methylthiazol-2-amine, 2-thiazolamine, 5-methyl, 2-amino-5-methyl-thiazole, thiazole, 2-amino-5-methyl, 5-methyl-2-thiazolamine, 5-methyl-2-aminothiazole, unii-7rab78af2p, 2-amino-5-methyl thiazole, meloxicam related compound b
Clé InChI GUABFMPMKJGSBQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CN=C(S1)N
Nom IUPAC 5-méthyl-1,3-thiazol-2-amine
Poids moléculaire (g/mol) 114.166
CID PubChem 351770
Poids de la formule 114.17
Pourcentage de pureté ≥98%