Learn More
2-Amino-5-n-propylsulfonylbenzimidazole, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11393197
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11393197 100 mg 100mg
11383197 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11393197 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13711.MC
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 80983-34-2 | C10H13N3O2S | 239.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80983-34-2
Formule moléculaire C10H13N3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 239.29
Numéro MDL MFCD01075656
Clé InChI WTPBIYSMFKUQKY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme albendazole-2-aminosulfone, 2-amino-5-propylsulphonylbenzimidazole, 2-amino-5-n-propylsulfonylbenzimidazole, 1h-benzimidazol-2-amine, 5-propylsulfonyl, 5-propylsulfonyl-1h-benzo d imidazol-2-amine, 2-amino-5-n-propylsulphonylbenzimidazole, abz2nh2, 5-propylsulfonyl-1h-benzimidazol-2-amine, 5-propylsulphonyl-1h-benzimidazol-2-amine, 5-propane-1-sulfonyl-1h-1,3-benzodiazol-2-amine
CID PubChem 88125
ChEBI CHEBI:80621
Nom IUPAC 6-propylsulfonyl-1H-benzimidazol-2-amine
SMILES CCCS(=O)(=O)C1=CC=C2N=C(N)NC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-n-propylsulfonylbenzimidazole
Point de fusion 220°C to 222°C
Quantité 100 mg
Poids de la formule 239.3
Pourcentage de pureté ≥98%