Learn More
2-Amino-5-nitro-2'-chlorobenzophénone, TRC
Code produit 30009683
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30009683 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30009683 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA618410100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2-Amino-5-nitrophenyl)(2-chlorophenyl)methanone
CAS 2011-66-7
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C13 H9 Cl N2 O3
Quantité 100 mg
Synonyme (2-Amino-5-nitrophenyl)(2-chlorophenyl)methanone, Clonazepam Imp. A (EP)
Formule InChI InChI=1S/C13H9ClN2O3/c14-11-4-2-1-3-9(11)13(17)10-7-8(16(18)19)5-6-12(10)15/h1-7H,15H2
SMILES Nc1ccc(cc1C(=O)c2ccccc2Cl)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC (2-amino-5-nitrophényl)-(2-chlorophényl)méthanone
Poids moléculaire (g/mol) 276.68
Poids de la formule 276.0302
Pourcentage de pureté >95%