Learn More
2-Amino-5-nitro-2'-fluorobenzophénone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-5-nitro-2'-fluorobenzophenone |
| CAS | 344-80-9 |
| Formule moléculaire | C13H9FN2O3 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 2-Amino-2'-fluoro-5-nitrobenzophenone, (2-Amino-5-nitrophenyl)(2-fluorophenyl)methanone, Flunitrazepam benzophenone, (2-amino-5-nitrophenyl)(2-fluorophenyl)-methanone |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H9FN2O3/c14-11-4-2-1-3-9(11)13(17)10-7-8(16(18)19)5-6-12(10)15/h1-7H,15H2 |
| SMILES | Nc1ccc(cc1C(=O)c2ccccc2F)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | (2-amino-5-nitrophényl)-(2-fluorophényl)méthanone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 260.22 |
| Poids de la formule | 260.0597 |