Learn More
2-Amino-5-nitro-4-picoline, 98 %, Acros Organics™
Code produit 15525076 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15525076 25 g 25g
15515076 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15525076 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 319560250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 21901-40-6
Formule moléculaire C6H7N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 153.14
Clé InChI GRBBNZYMXKTQAI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-4-methyl-5-nitropyridine, 2-amino-5-nitro-4-picoline, 2-amino-4-methyl-5-nitro pyridine, 4-methyl-5-nitro-2-pyridinamine, 4-methyl-5-nitro-2-pyridylamine, 2-pyridinamine, 4-methyl-5-nitro, 4-methyl-5-nitro-pyridin-2-ylamine, 2-amino-5-nitro-4-methylpyridine, 4-methyl-5-nitropyridin-2-amin, 2-amino-5-nitro-4-picoline 2-amino-4-methyl-5-nitropyridine
CID PubChem 243165
Nom IUPAC 4-méthyl-5-nitropyridine-2-amine
SMILES CC1=CC(=NC=C1[N+](=O)[O-])N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-nitro-4-picoline
Point de fusion 220.0°C to 225.0°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Quantité 25 g
Poids de la formule 153.14
Pourcentage de pureté 98%