Learn More
2-Amino-5-nitro-4-picoline, 98 %, ACROS Organics™
Code produit 10003650 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10003650 1 g Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10003650 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 319560010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-nitro-4-picoline
Note relative au nom 98%
CAS 21901-40-6
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 220.0°C to 225.0°C
Couleur Jaune-brun à orange
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H7N3O2
Numéro MDL MFCD00010692
Quantité 1 g
Synonyme 2-amino-4-methyl-5-nitropyridine, 2-amino-5-nitro-4-picoline, 2-amino-4-methyl-5-nitro pyridine, 4-methyl-5-nitro-2-pyridinamine, 4-methyl-5-nitro-2-pyridylamine, 2-pyridinamine, 4-methyl-5-nitro, 4-methyl-5-nitro-pyridin-2-ylamine, 2-amino-5-nitro-4-methylpyridine, 4-methyl-5-nitropyridin-2-amin, 2-amino-5-nitro-4-picoline 2-amino-4-methyl-5-nitropyridine
Clé InChI GRBBNZYMXKTQAI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=NC=C1[N+](=O)[O-])N
Nom IUPAC 4-méthyl-5-nitropyridine-2-amine
Poids moléculaire (g/mol) 153.14
CID PubChem 243165
Poids de la formule 153.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre