Learn More
Acide 2-amino-5-nitrobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11418633
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11418633 10 g 10g
11428633 50 g 50g
11438633 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11418633 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10426.09
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 616-79-5 | C7H6N2O4 | 182.14 g/mol
2-Amino-5-nitrobenzoic acid, is used as an intermediate for dyes and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2-amino-5-nitrobenzoïque est utilisé comme intermédiaire pour les colorants et les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec des agents oxydants forts. Stable dans des conditions ordinaires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 616-79-5
Formule moléculaire C7H6N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 182.14
Numéro MDL MFCD00017039
Clé InChI RUCHWTKMOWXHLU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-nitroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-5-nitro, 2-amino-5-nitro-benzoic acid, 2-amino-5-nitrobenzoicacid, anthranilic acid, 5-nitro, 1-amino-2-carboxy-4-nitrobenzene, 2-amino-5-nitro-benzoicacid, pubchem14422, acmc-209mvd, 5-nitro anthranilic acid
CID PubChem 12032
ChEBI CHEBI:61280
Nom IUPAC Acide 2-amino-5-nitrobenzoïque
SMILES NC1=CC=C(C=C1C(O)=O)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-nitrobenzoic acid
Point de fusion ∼270°C (decomposition)
Quantité 10 g
Beilstein 646219
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 182.14
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-5-nitrobenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Amino-5-nitrobenzo