Learn More
Acide 2-amino-5-nitrobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10317471 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10317471 5 g Flacon en verre 5g
10011101 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10317471 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 245950050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 616-79-5 | C7H6N2O4 | 182.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 616-79-5
Formule moléculaire C7H6N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 182.14
Numéro MDL MFCD00017039
Clé InChI RUCHWTKMOWXHLU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-nitroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-5-nitro, 2-amino-5-nitro-benzoic acid, 2-amino-5-nitrobenzoicacid, anthranilic acid, 5-nitro, 1-amino-2-carboxy-4-nitrobenzene, 2-amino-5-nitro-benzoicacid, pubchem14422, acmc-209mvd, 5-nitro anthranilic acid
CID PubChem 12032
ChEBI CHEBI:61280
Nom IUPAC Acide 2-amino-5-nitrobenzoïque
SMILES NC1=CC=C(C=C1C(O)=O)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-nitrobenzoic acid
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 278.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire O2NC6H3(NH2)CO2H
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 182.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-5-nitrobenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.