Learn More
2-amino-5-nitrobenzonitrile, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11467096
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11467096 25 g -
11477096 100 g 100g
11487096 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11467096 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25416.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 17420-30-3 | C7H5N3O2 | 163.136 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17420-30-3
Formule moléculaire C7H5N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 163.136
Numéro MDL MFCD00007362
Clé InChI MGCGMYPNXAFGFA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-nitroanthranilonitrile, 2-cyano-4-nitroaniline, benzonitrile, 2-amino-5-nitro, 2-kyan-4-nitroanilin, unii-sez79wra1j, 2-amino-5-nitro-benzonitrile, ccris 9092, 2-kyan-4-nitroanilin czech, aniline, 2-cyano-4-nitro, sez79wra1j
CID PubChem 28532
Nom IUPAC 2-amino-5-nitrobenzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C#N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-nitrobenzonitrile
Point de fusion 207°C to 210°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 163.14
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-5-nitrobenzonitrile
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Amino-5-nitrobenzonitrile