Learn More
2-amino-5-nitrophénol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479886
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11479886 25 g 25g
11489886 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11479886 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20870.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 121-88-0 | C6H6N2O3 | 154.125 g/mol
2-Amino-5-nitrophenol has been used as starting material in the synthesis of series of (Z)-2-(substituted aryl)-N-(3-oxo-4-(substituted carbamothioyl)-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-7-yl) hydrazine carboxamides, as semi permanent (nonoxidative) hair colorant and as toner in permanent (oxidative) hair dye products, in synthesis of series of 7-benzylamino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-ones, anticonvulsant agents. Also used as a reactant for, diazotation and coupling reactions, preparation of biologically and pharmacologically active molecules. It is also applied in hair dyes and to make azo dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-amino-5-nitrophénol a été utilisé comme matériau de départ dans la synthèse de séries de (Z)-2-(aryl substitué)-N-(3-oxo-4-(carbamothioyl substitué)-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-7-yl) hydrazine carboxamides, en tant que colorant semi-permanent (non oxydant) des cheveux et en tant que toner dans les produits de coloration permanente (oxydant) des cheveux, en synthèse de séries d’agents anticonvulsivants 7-benzylamino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-ones. Également utilisé comme réactif pour les réactions de diazotation et de couplage, préparation de molécules biologiquement et pharmacologiquement actives. Il est également appliqué dans les colorants capillaires et pour fabriquer des colorants azoïques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. La solubilité dans le méthanol donne une turbidité très faible. Soluble dans l’alcool, le benzène, l’acétone et l’éther diéthylique.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-88-0
Formule moléculaire C6H6N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 154.125
Numéro MDL MFCD00007692
Clé InChI DOPJTDJKZNWLRB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxy-4-nitroaniline, 5-nitro-2-aminophenol, phenol, 2-amino-5-nitro, ursol yellow brown a, rodol yba, 3-nitro-6-aminophenol, 3-hydroxy-4-aminonitrobenzene, 2-amino-5-nitro-phenol, ccris 754, 4-amino-3-hydroxynitrobenzene
CID PubChem 4984721
ChEBI CHEBI:82384
Nom IUPAC 2-amino-5-nitrophénol
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-nitrophenol
Point de fusion ∼200°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 972974
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Solubility in methanol gives very faint turbidity. Soluble in alcohol,benzene,acetone,and diethyl ether.
Poids de la formule 154.13
Pourcentage de pureté 96%