Learn More
2-amino-5-nitrophénol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10552294 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10552294 25 g Flacon en verre -
10340664 50 g Flacon en verre 50g
10229740 250 g Flacon en verre 250g
10455085 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10552294 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 400900250
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 121-88-0 | C6H6N2O3 | 154.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-88-0
Formule moléculaire C6H6N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 154.13
Numéro MDL MFCD00007692
Clé InChI DOPJTDJKZNWLRB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxy-4-nitroaniline, 5-nitro-2-aminophenol, phenol, 2-amino-5-nitro, ursol yellow brown a, rodol yba, 3-nitro-6-aminophenol, 3-hydroxy-4-aminonitrobenzene, 2-amino-5-nitro-phenol, ccris 754, 4-amino-3-hydroxynitrobenzene
CID PubChem 4984721
ChEBI CHEBI:82384
Nom IUPAC 2-amino-5-nitrophénol
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-nitrophenol
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 198.0°C to 202.0°C
Couleur Marron à marron-rouille
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene and diethylether
Poids de la formule 154.13
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-5-nitrophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.