Learn More
2-Amino-5-nitrophénol, TRC
Product Code. 30321429
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
Unit Size:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30321429 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30321429 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA58013050G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-4-nitroaniline
CAS 121-88-0
Formule moléculaire C6 H6 N2 O3
Quantité 50 g
Synonyme Phenol, 2-amino-5-nitro- (7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-Amino-5-nitrophenol (ACI), 2-Hydroxy-4-nitroaniline, 3-Hydroxy-4-aminonitrobenzene, 3-Nitro-6-aminophenol, 5-Nitro-2-amino-1-hydroxybenzene, 5-Nitro-2-aminophenol, C.I. 76535, NSC 7087, Ursol Yellow Brown A
Formule InChI InChI=1S/C6H6N2O3/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9/h1-3,9H,7H2
SMILES Nc1ccc(cc1O)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 2-amino-5-nitrophénol
Poids moléculaire (g/mol) 154.12
Poids de la formule 154.0378