Learn More
2-Amino-5-nitrothiazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459257
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11459257 100 g 100g
11449257 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11459257 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21335.22
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 121-66-4 | C3H3N3O2S | 145.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-66-4
Formule moléculaire C3H3N3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 145.14
Numéro MDL MFCD00005326
Clé InChI MIHADVKEHAFNPG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-5-nitrothiazole, 5-nitrothiazol-2-amine, enheptin, entramin, 2-thiazolamine, 5-nitro, nitramin ido, amnizol soluble, enheptin-t, 5-nitro-2-thiazolamine, enheptin premix
CID PubChem 8486
ChEBI CHEBI:82386
Nom IUPAC 5-nitro-1,3-thiazol-2-amine
SMILES NC1=NC=C(S1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-nitrothiazole
Point de fusion ∼202°C (decomposition)
Quantité 100 g
Beilstein 126797
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,457
Poids de la formule 145.14
Pourcentage de pureté 97%