Learn More
2-amino-5-nitrothiazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10341334 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10341334 25 g 25g
10674632 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10341334 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 158520250
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 121-66-4 | C3H3N3O2S | 145.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-66-4
Formule moléculaire C3H3N3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 145.14
Numéro MDL MFCD00005326
Clé InChI MIHADVKEHAFNPG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-5-nitrothiazole, 5-nitrothiazol-2-amine, enheptin, entramin, 2-thiazolamine, 5-nitro, nitramin ido, amnizol soluble, enheptin-t, 5-nitro-2-thiazolamine, enheptin premix
CID PubChem 8486
ChEBI CHEBI:82386
Nom IUPAC 5-nitro-1,3-thiazol-2-amine
SMILES NC1=NC=C(S1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-nitrothiazole
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 196°C to 204°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 25 g
Merck Index 15, 453
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in dilute mineral acids,1g/100g alcohol,1g/250g ether,practically insoluble in chloroform
Poids de la formule 145.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-5-nitrothiazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.