Learn More
2-Amino-5-nitrothiazole, TRC
Code produit 30137780
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137780 50 g 50g
30134281 100 g 100g
17923705 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137780 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA61865050G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-66-4
Formule moléculaire C3 H3 N3 O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 145.14
Synonyme 2-Thiazolamine, 5-nitro-, Thiazole, 2-amino-5-nitro- (6CI,7CI,8CI), 2-Amino-4-nitrothiazole, 2-Amino-5-nitro-1,3-thiazole, 2-Amino-5-nitrothiazole, 5-Nitro-2-aminothiazole, 5-Nitro-2-thiazolamine, 5-Nitro-2-thiazolylamine, Amnizol soluble, Enheptin, Enheptin T, Entramin, NSC 4, Nitramin IDO
Nom IUPAC 5-nitro-1,3-thiazol-2-amine
SMILES Nc1ncc(s1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-nitrothiazole
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C3H3N3O2S/c4-3-5-1-2(9-3)6(7)8/h1H,(H2,4,5)
Poids de la formule 144.9946