Learn More
2-amino-5-picoline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10625712 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 10625712
Marque: Thermo Scientific Acros 104390100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1603-41-4 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1603-41-4
Formule moléculaire C6H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Numéro MDL MFCD00006328
Clé InChI CMBSSVKZOPZBKW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-5-methylpyridine, 2-amino-5-picoline, 6-amino-3-picoline, 2-pyridinamine, 5-methyl, 5-methylpyridin-2-ylamine, 3-picoline, 6-amino, 5-methyl-2-pyridinamine, 5-methyl-2-pyridylamine, 5-methyl-2-aminopyridine, 2-amino-5-methyl pyridine
CID PubChem 15348
Nom IUPAC 5-méthylpyridine-2-amine
SMILES CC1=CN=C(C=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-picoline
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 80.0°C to 81.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 227.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Beilstein 22, V,9, 289
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble.
Poids de la formule 108.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux ou paillettes
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-5-picoline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.