Learn More
Acide 2-amino-5-(trifluorométhoxy)benzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15405697
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15405697 1 g 1g
15415697 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15405697 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32916.03
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 83265-56-9 | C8H6F3NO3 | 221.135 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 83265-56-9
Formule moléculaire C8H6F3NO3
Poids moléculaire (g/mol) 221.135
Numéro MDL MFCD00176651
Clé InChI UXNGDCBPIGOZFO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-5-trifluoromethoxy benzoic acid, 2-amino-5-trifluoromethoxy-benzoic acid, 5-trifluoromethoxyanthranilic acid, 2-amino-5-trifluoromethoxy benzoicacid, benzoic acid, 2-amino-5-trifluoromethoxy, pubchem12913, acmc-20a4df, ksc496m3d, uxngdcbpigozfo-uhfffaoysa, 5-trifluoromethoxy anthranilic acid
CID PubChem 11085349
Nom IUPAC acide 2-amino-5-(trifluorométhoxy)benzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Quantité 1 g
Poids de la formule 221.14
Pourcentage de pureté 98%