Learn More
Acide 2-amino-5-(trifluorométhyle)benzoïque, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15401219
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15401219 250 mg 250mg
15491209 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15401219 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64141.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 83265-53-6 | C8H6F3NO2 | 205.136 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 83265-53-6
Formule moléculaire C8H6F3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 205.136
Numéro MDL MFCD01569537
Clé InChI GLCQUPLYYXSPQB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-5-trifluoromethyl benzoic acid, 2-amino-5-trifluoromethyl-benzoic acid, 5-trifluoromethylanthranilic acid, 5-trifluoromethyl anthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-5-trifluoromethyl, 2-amino-5-trifluoromethyl-benzoicacid, pubchem12904, 4-amino-3-carboxybenzotrifluoride, 2-carboxy-4-trifluoromethyl aniline, 2-amino-5-trifluoromethyl benzoicacid
CID PubChem 10465535
Nom IUPAC Acide2-amino-5-(trifluorométhyl)benzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Point de fusion 141°C to 146°C (decomposition)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 250 mg
Poids de la formule 205.14
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.