Learn More
Acide 2-amino-5-(trifluorométhyle)benzoïque, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15491209
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15491209 1 g 1g
15401219 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15491209 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64141.03
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 83265-53-6 | C8H6F3NO2 | 205.136 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 83265-53-6
Formule moléculaire C8H6F3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 205.136
Numéro MDL MFCD01569537
Clé InChI GLCQUPLYYXSPQB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-5-trifluoromethyl benzoic acid, 2-amino-5-trifluoromethyl-benzoic acid, 5-trifluoromethylanthranilic acid, 5-trifluoromethyl anthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-5-trifluoromethyl, 2-amino-5-trifluoromethyl-benzoicacid, pubchem12904, 4-amino-3-carboxybenzotrifluoride, 2-carboxy-4-trifluoromethyl aniline, 2-amino-5-trifluoromethyl benzoicacid
CID PubChem 10465535
Nom IUPAC Acide2-amino-5-(trifluorométhyl)benzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Point de fusion 141°C to 146°C (decomposition)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 1 g
Poids de la formule 205.14
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzoic acid