Learn More
2-Amino-6-bromo-5,6-dihydro-7(4H )-benzothiazolone, TRC
Code produit 30327922
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30327922 1 g 1g
30324555 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30327922 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6016401G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-6-bromo-5,6-dihydro-7(4H)-benzothiazolone
CAS 1001648-73-2
Formule moléculaire C7H7BrN2OS
Quantité 1 g
Synonyme 7(4H)-Benzothiazolone, 2-amino-6-bromo-5,6-dihydro-, 2-Amino-6-bromo-5,6-dihydro-7(4H)-benzothiazolone, 2-Amino-6-bromo-5,6-dihydro-4H-1,3-benzothiazol-7-one, 2-Amino-6-bromo-7-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole, 2-Amino-6-bromo-7-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole
Formule InChI InChI=1S/C7H7BrN2OS/c8-3-1-2-4-6(5(3)11)12-7(9)10-4/h3H,1-2H2,(H2,9,10)
SMILES Nc1nc2CCC(Br)C(=O)c2s1
Nom IUPAC 2-amino-6-bro-5,6-dihydro-4H-1,3-benzothiazol-7-one
Poids moléculaire (g/mol) 247.11
Poids de la formule 245.9462