Learn More
Acide 2-amino-6-bromobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15424787
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15424787 1 g 1g
15434787 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15424787 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32106.03
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 20776-48-1 | C7H6BrNO2 | 216.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20776-48-1
Formule moléculaire C7H6BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 216.03
Numéro MDL MFCD03618455
Clé InChI BNQPROAXWQCNKO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromoanthranilic acid, 3-bromo-2-carboxyaniline, benzoic acid, 2-amino-6-bromo, buttpark 49\07-50, 2-amino-6-bromo-benzoic acid, ksc201s8r
CID PubChem 10560649
Nom IUPAC Acide 2-amino-6-bromobenzoïque
SMILES NC1=C(C(O)=O)C(Br)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-6-bromobenzoic acid
Quantité 1 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 216.03
Pourcentage de pureté 98%