Learn More
2-amino-6-bromobenzothiazole, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11986791 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11986791 5 g 5g
11996791 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11986791 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 442290050
 Article restreint
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 15864-32-1 | C7H5BrN2S | 229.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15864-32-1
Formule moléculaire C7H5BrN2S
Poids moléculaire (g/mol) 229.10
Numéro MDL MFCD00152229
Clé InChI VZEBSJIOUMDNLY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-6-bromobenzothiazole, 6-bromobenzo d thiazol-2-amine, 2-benzothiazolamine, 6-bromo, 6-bromo-benzothiazol-2-ylamine, 6-bromobenzothiazol-2-ylamine, 6-bromo-2-aminobenzothiazole, benzothiazole, 2-amino-6-bromo, 6-bromo-2-benzothiazolamine, 2-amino-6-bromo benzothiazole, zerenex e/9072304
CID PubChem 85149
Nom IUPAC 6-bromo-1,3-benzothiazol-2-amine
SMILES NC1=NC2=CC=C(Br)C=C2S1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-6-bromobenzothiazole
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 212°C to 214°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 229.1
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-6-bromobenzothiazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.