Learn More
2-amino-6-bromobenzothiazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11385199
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11385199 1 g 1g
11395199 5 g 5g
11305209 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11385199 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18554.03
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 15864-32-1 | C7H5BrN2S | 229.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15864-32-1
Formule moléculaire C7H5BrN2S
Poids moléculaire (g/mol) 229.10
Numéro MDL MFCD00152229
Clé InChI VZEBSJIOUMDNLY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-6-bromobenzothiazole, 6-bromobenzo d thiazol-2-amine, 2-benzothiazolamine, 6-bromo, 6-bromo-benzothiazol-2-ylamine, 6-bromobenzothiazol-2-ylamine, 6-bromo-2-aminobenzothiazole, benzothiazole, 2-amino-6-bromo, 6-bromo-2-benzothiazolamine, 2-amino-6-bromo benzothiazole, zerenex e/9072304
CID PubChem 85149
Nom IUPAC 6-bromo-1,3-benzothiazol-2-amine
SMILES NC1=NC2=CC=C(Br)C=C2S1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-6-bromobenzothiazole
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Poids de la formule 229.1
Pourcentage de pureté 98%