Learn More
2-Amino-6-bromopurine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420177
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11420177 5 g 5g
11410177 1 g 1g
11430177 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11420177 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21629.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 82499-03-4 | C5H4BrN5 | 214.026 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82499-03-4
Formule moléculaire C5H4BrN5
Poids moléculaire (g/mol) 214.026
Numéro MDL MFCD01321309
Clé InChI HPGBGNVPUMCKPM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-6-bromopurine, 6-bromo-9h-purin-2-amine, 1h-purin-2-amine, 6-bromo, 6-bromoguanine, d2-amino-6-bromopurine, 6-bromopurine-2-ylamine, purine, 2-amino-6-bromo, 6-bromo-9h-purin-2-ylamine, 9h-purin-2-amine,6-bromo
CID PubChem 6101139
Nom IUPAC 6-bromo-7H-purine-2-amine
SMILES C1=NC2=C(N1)C(=NC(=N2)N)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-6-bromopurine
Point de fusion >300°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 214.02
Pourcentage de pureté 98%