Learn More
2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15451919
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15451919 100 g 100g
15441919 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15451919 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64634.22
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 27048-04-0 | C5H4ClN3O2 | 173.56 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et d’un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans le diméthylsulfoxyde et le chloroforme.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Garder le récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27048-04-0
Formule moléculaire C5H4ClN3O2
Poids moléculaire (g/mol) 173.56
Numéro MDL MFCD00044350
Clé InChI WERABQRUGJIMKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-6-chloro-3-nitropyridine, 2-amino-3-nitro-6-chloropyridine, 6-chloro-3-nitro-2-pyridylamine, 6-chloro-3-nitro-2-pyridinamine, 6-amino-2-chloro-5-nitropyridine, 6-chloro-3-nitropyridin-2-ylamine, 6-chloro-3-nitro-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 6-chloro-3-nitro, 6-chloro-3-nitro-pyridin-2-amine, zlchem 113
CID PubChem 2724035
Nom IUPAC 6-chloro-3-nitropyridin-2-amine
SMILES NC1=NC(Cl)=CC=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine
Point de fusion 192°C to 196°C
Couleur Jaune
Quantité 100 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 474607
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Soluble in dimethyl sulfoxide and chloroform.
Poids de la formule 173.56
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristalline