Learn More
2-Amino-6-chloro-4-pyrimidinol, TRC
Code produit 30310675
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30310675 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30310675 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6031955G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-6-chloro-4-pyrimidinol
CAS 1194-21-4
Formule moléculaire C4H4ClN3O
Quantité 5 g
Synonyme 2-Amino-4-chloro-6-hydroxypyrimidine, 2-Amino-4-chloropyrimidine-6-one, 2-Amino-4-hydroxy-6-chloropyrimidine, 2-Amino-6-chloro-3H-pyrimidin-4-one, 2-Amino-6-chloro-4(1H)-pyrimidinone, 2-Amino-6-chloro-4(3H)-pyrimidinone
Formule InChI InChI=1S/C4H4ClN3O/c5-2-1-3(9)8-4(6)7-2/h1H,(H3,6,7,8,9)
SMILES ClC(NC(N)=N1)=CC1=O
Nom IUPAC 2-amino-6-chloropyrimidine-4(1H)-one
Poids moléculaire (g/mol) 145.55
Poids de la formule 145