Learn More
Acide 2-amino-6-chlorobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11464243
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11464243 5 g 5g
11319689 10 g 10g
11474243 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11464243 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10890.06
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 2148-56-3 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
2-Amino-6-chlorobenzoic acid is used as intermediate for medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2-amino-6chlorobenzoïque est utilisé comme intermédiaire à usage médicinal.
Solubilité
Très soluble dans l’eau. Soluble dans le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides et bases forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2148-56-3
Formule moléculaire C7H6ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 171.58
Numéro MDL MFCD00051530
Clé InChI SZCPTRGBOVXVCA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-chloroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-6-chloro, 2-amino-6-chloro-benzoic acid, 6-chloranthranilsaure, pubchem9876, acmc-1cngq, 6-chloro anthranilic acid, 2-carboxy-3-chloroaniline, 2amino-6-chlorobenzoic acid, ksc201s6b
CID PubChem 75071
Nom IUPAC Acide 2-amino-6-chlorobenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-6-chlorobenzoic acid
Point de fusion 149°C to 152°C
Quantité 5 g
Beilstein 2804041
Informations sur la solubilité Very soluble in water. Soluble in methanol.
Poids de la formule 171.58
Pourcentage de pureté 98%