Learn More
2-amino-6-chlorobenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-6-chlorobenzonitrile |
| Point de fusion | 133°C to 137°C |
| Quantité | 5 g |
| Formule moléculaire | C7H5ClN2 |
| Numéro UN | UN3439 |
| Beilstein | 2717090 |
| Synonyme | 6-chloroanthranilonitrile, benzonitrile, 2-amino-6-chloro, 2-amino-6-chloro-benzonitrile, 3-chloro-2-cyanoaniline, pubchem4614, acmc-1b6zr, 6-amino-2-chlorobenzonitrile, ksc497g6t, 2-amino-6-chloro benzonitrile, benzonitrile,2-amino-6-chloro |
| Clé InChI | MEJVTQKBWPYBFG-UHFFFAOYSA-N |
| Poids moléculaire (g/mol) | 152.58 |
| Poids de la formule | 152.58 |
| Afficher plus |