Learn More
2-Amino-6-chlorobenzonitrile, TRC
Code produit 30322659
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30322659 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30322659 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6177835G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-6-chlorobenzonitrile
CAS 6575-11-7
Formule moléculaire C7H5ClN2
Quantité 5 g
SMILES Nc1cccc(Cl)c1C#N
Poids moléculaire (g/mol) 152.58
Poids de la formule 152.0141