Learn More
2-Amino-6-chlorobenzonitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-6-chlorobenzonitrile |
| CAS | 6575-11-7 |
| Formule moléculaire | C7H5ClN2 |
| Quantité | 1 g |
| SMILES | Nc1cccc(Cl)c1C#N |
| Poids moléculaire (g/mol) | 152.58 |
| Poids de la formule | 152.0141 |