Learn More
2-amino-6-chlorobenzothiazole, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 10477150 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10477150 10 g Flacon en verre 10g
10361134 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10477150 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 136400100
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 95-24-9
Formule moléculaire C7H5ClN2S
Poids moléculaire (g/mol) 184.65
Numéro MDL MFCD00053557
Clé InChI VMNXKIDUTPOHPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-6-chlorobenzothiazole, 6-chlorobenzothiazol-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 6-chloro, 6-chlorobenzo d thiazol-2-amine, 6-chloro-benzothiazol-2-ylamine, unii-2u337t5ufg, 6-chloro-2-benzothiazolamine, benzothiazole, 2-amino-6-chloro, 6-chlorobenzothiazole-2-ylamine, c7h4brcln2s
CID PubChem 7226
Nom IUPAC 6-chloro-1,3-benzothiazol-2-amine
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)SC(=N2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-6-chlorobenzothiazole
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 197°C to 201°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Poids de la formule 184.65
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-6-chlorobenzothiazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
RUO– À des fins de recherche uniquement