Learn More
2-Amino-6-(chlorométhyl)-4(3H)-ptéridinone (> 90%), TRC
Code produit 30316428
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30316428 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30316428 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA60287510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-(Chloromethyl)pterin
CAS 873397-19-4
Formule moléculaire C7 H6 Cl N5 O
Quantité 10 mg
Synonyme 4(3H)-Pteridinone, 2-amino-6-(chloromethyl)-, 4-Pteridinol, 2-amino-6-(chloromethyl)- (5CI), 2-Amino-6-(chloromethyl)-4(3H)-pteridinone, 6-(Chloromethyl)pterin
Formule InChI InChI=1S/C7H6ClN5O/c8-1-3-2-10-5-4(11-3)6(14)13-7(9)12-5/h2H,1H2,(H3,9,10,12,13,14)
SMILES NC1=NC(=O)c2nc(CCl)cnc2N1
Nom IUPAC 2-amino-6-(chlorométhyl)-1H-ptéridine-4-one
Poids moléculaire (g/mol) 211.61
Poids de la formule 211.0261