Learn More
2-amino-6-chloropurine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10624622 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10624622 1 g Flacon en verre -
12734623 1 g Flacon en verre 1g
10183190 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10624622 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 149290010
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10310-21-1 | Molecular Formula: C5H4ClN5 | Molecular Weight: 169.57 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10310-21-1
Formule moléculaire C5H4ClN5
Poids moléculaire (g/mol) 169.57
Numéro MDL MFCD00075252
Clé InChI RYYIULNRIVUMTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-6-chloropurine, 6-chloroguanine, 6-chloro-9h-purin-2-amine, 6-chloro-2-aminopurine, 2-amino-6-chlorpurine, 1h-purin-2-amine, 6-chloro, purine, 2-amino-6-chloro, 6-chloro-7h-purin-2-ylamine, 2-amino-6-chloro-purin, 2-amino-6-chloro-purine
CID PubChem 5360349
ChEBI CHEBI:72345
Nom IUPAC 6-chloro-7H-purine-2-amine
SMILES NC1=NC(Cl)=C2NC=NC2=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-6-chloropurine
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion >300°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.7g/L water (20°C)
Poids de la formule 169.57
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-6-chloropurine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement