Learn More
2-Amino-6-chloropurine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2-Amino-6-chloropurine finds its uses in the enzymatic synthesis of 2?-deoxyguanosine, 9-alkyl purines and (R)- and (S)-N-(2-phosphonomethoxypropyl) derivatives of purine and pyrimidine bases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 2-amino-6-chloropurine trouve ses utilisations dans la synthèse enzymatique des dérivés de 2′-désoxyguanosine, des 9-alkyl purines et des N-(2-phosphonométhoxypropyl) (R) et (S) de bases purine et pyrimidine.
Solubilité
Solubilité dans 1 mol/L de NaOH ; turbidité très faible.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-6-chloropurine |
| Point de fusion | >300°C |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 9626 |
| Poids de la formule | 169.57 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
Sécurité et traitement
- 2-Amino-6-chloropurine
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contain: 6-Chloro-7H-purin-2-ylamine