Learn More
2-Amino-6-chloropurine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-6-chloropurine |
| Quantité | 50 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H4ClN5/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H3,7,8,9,10,11) |
| Poids de la formule | 169.0155 |