Learn More
2-Amino-6-chloropyrazine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15408528
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15408528 25 g 25g
15498518 5 g 5g
15418528 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15408528 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61934.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 33332-28-4 | C4H4ClN3 | 129.547 g/mol
2-Amino-6-chloropyrazine is used in the preparation of A2B adenosine receptor antagonists and other biologically active compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-amino-6-chloropyrazine est utilisée dans la préparation d’antagonistes des récepteurs d’adénosine A2B et d’autres composés biologiquement actifs.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde et le méthanol.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33332-28-4
Formule moléculaire C4H4ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 129.547
Numéro MDL MFCD00055024
Clé InChI JTPXVCKCLBROOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-6-chloropyrazine, 2-chloro-6-aminopyrazine, 2-pyrazinamine, 6-chloro, pyrazinamine, 6-chloro, 6-chloro-pyrazin-2-ylamine, 6-chloro-2-pyrazinamine, 6-chloropyrazin-2-ylamine, 2-amino-6-chloro-pyrazine, 6-chloropyrazine-2-ylamine, 6-amino-2-chloropyrazine
CID PubChem 118458
Nom IUPAC 6-chloropyrazine-2-amine
SMILES C1=C(N=C(C=N1)Cl)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-6-chloropyrazine
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Poids de la formule 129.55
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide