Learn More
Acide 2-Amino-6-fluorobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10148043 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10148043 5 g Flacon en verre -
10411501 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10148043 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 306450050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 434-76-4 | C7H5FNO2 | 154.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 434-76-4
Formule moléculaire C7H5FNO2
Poids moléculaire (g/mol) 154.12
Numéro MDL MFCD00067781
Clé InChI RWSFZKWMVWPDGZ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 6-fluoroanthranilic acid, anthralic acid, 6-fluoro, benzoic acid, 2-amino-6-fluoro, 6-amino-2-fluorobenzoic acid, 2-amino-6-fluoro-benzoic acid, 2,amino-6-fluorobenzoic acid, 4owo, pubchem1324, 6-fluoroanthanilic acid, acmc-209jun
CID PubChem 521142
SMILES NC1=CC=CC(F)=C1C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-6-fluorobenzoic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 170°C to 172°C
Couleur Jaune à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC6H3(F)COOH
Quantité 5 g
Nom IUPAC 2-amino-6-fluorobenzoate
Poids de la formule 155.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline