Learn More
2-Amino-6-iodopurine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-6-iodopurine |
| CAS | 19690-23-4 |
| Formule moléculaire | C5H4IN5 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 6-Iodo-9H-purin-2-amine, NSC 45154 |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H4IN5/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H3,7,8,9,10,11) |
| SMILES | IC1=C2N=CN=C2NC(=N)N1 |
| Nom IUPAC | 6-yodo-1,3-dihidropurin-2-imina |
| Poids moléculaire (g/mol) | 261.02 |
| Poids de la formule | 260.9511 |