Learn More
2-Amino-6-iodopurine, TRC
Code produit 30309503
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30309503 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30309503 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6117215G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-6-iodopurine
CAS 19690-23-4
Formule moléculaire C5H4IN5
Quantité 5 g
Synonyme 6-Iodo-9H-purin-2-amine, NSC 45154
Formule InChI InChI=1S/C5H4IN5/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H3,7,8,9,10,11)
SMILES IC1=C2N=CN=C2NC(=N)N1
Nom IUPAC 6-yodo-1,3-dihidropurin-2-imina
Poids moléculaire (g/mol) 261.02
Poids de la formule 260.9511