Learn More
Acide 2-amino-6-méthoxybenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15427057
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15427057 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15427057 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34128.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-6-methoxybenzoic acid
CAS 53600-33-2
Point de fusion ∽85°C (decomposition)
Formule moléculaire C8H9NO3
Numéro MDL MFCD01941328
Quantité 1 g
Synonyme 6-methoxyanthranilic acid, 6-amino-o-anisic acid, 2-amino-6-methoxy-benzoic acid, 2-amino-6-methoxybenzoicacid, benzoic acid, 2-amino-6-methoxy, 6-methoxy anthranilic acid, pubchem4706, 3-amino-2-carboxyanisole, 6-methoxy-anthranilic acid, 2-carboxy-3-methoxyaniline
Clé InChI DYZDIWNRWSNVPT-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC(=C1C(=O)O)N
Nom IUPAC Acide2-amino-6-méthoxybenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 167.164
CID PubChem 2735357
Poids de la formule 167.16
Pourcentage de pureté 97%