Learn More
2-amino-6-méthyl-4(3H)-quinazolone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11333586
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11333586 1 g 1g
11343586 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11333586 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14558.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 50440-82-9 | Molecular Formula: C9H9N3O | Molecular Weight: 175.191 g/mol
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il sert d’intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50440-82-9
Formule moléculaire C9H9N3O
Poids moléculaire (g/mol) 175.191
Numéro MDL MFCD00236015
Clé InChI DJYDUJAKTAWKTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-6-methylquinazolin-4 3h-one, 2-amino-6-methyl-4 3h-quinazolone, 2-amino-6-methyl-3h-quinazolin-4-one, 2-amino-6-methyl-4 3h-quinazolinone, acmc-1aogs, chembl7222, 2-amino-4-hydroxy-6-methylquinazoline, 2-amino-6-methylquinazolin-4 1h-one, 6-methyl-2-aminoquinazolin-4 3h-one, 2-amino-6-methyl-3-hydroquinazolin-4-one
CID PubChem 4151444
Nom IUPAC 2-amino-6-méthyl-1H-quinazolin-4-one
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)NC(=NC2=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-6-methyl-4(3H)-quinazolone
Point de fusion >300°C
Quantité 1 g
Beilstein 609421
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 175.19
Pourcentage de pureté 96%