Learn More
2-Amino-6-méthyl-4,5,6,7-tétrahydrobenzo[b]thiophène-3-carboxamide, 96 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxamide |
| Point de fusion | 177°C to 181°C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 210.3 |
| Pourcentage de pureté | 96% |