Learn More
Acide 2-amino-6-méthylbenzoique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11472198
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11472198 100 g 100g
11452198 5 g 5g
11462198 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11472198 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15187.22
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 4389-50-8 | C8H8NO2 | 150.16 g/mol
2-Amino-6-methylbenzoic acid reacts with cyanogen bromide to prepare 2-amino-5-methyl-benzo[d][1,3]oxazin-4-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Amino-6-methylbenzoic acid reacts with cyanogen bromide to prepare 2-amino-5-methyl-benzo[d][1,3]oxazin-4-one.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4389-50-8
Formule moléculaire C8H8NO2
Poids moléculaire (g/mol) 150.16
Numéro MDL MFCD00007809
Clé InChI XHYVBIXKORFHFM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 6-methylanthranilic acid, 6-amino-o-toluic acid, benzoic acid, 2-amino-6-methyl, 2-amino-6-methyl-benzoic acid, 6-methylanthranilate, pubchem4957, acmc-209jvt, 6-methyl anthranilic acid, 3-amino-2-carboxytoluene, 2-carboxy-3-methylaniline
CID PubChem 151210
Nom IUPAC Acide 2-amino-6-méthylbenzoïque
SMILES CC1=CC=CC(N)=C1C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-6-methylbenzoic acid
Point de fusion ∼127°C (decomposition)
Quantité 100 g
Beilstein 2803391
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 151.16
Pourcentage de pureté 98%