Learn More
2-Amino-6-méthylpyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11438663
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11438663 500 g 500g
11428663 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11438663 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10444.36
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1824-81-3 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1824-81-3
Formule moléculaire C6H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Numéro MDL MFCD00006331
Clé InChI QUXLCYFNVNNRBE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-6-methylpyridine, 2-amino-6-picoline, 6-amino-2-picoline, 2-pyridinamine, 6-methyl, 6-methyl-2-pyridinamine, 6-methyl-2-pyridylamine, 6-methyl-2-aminopyridine, 2-picoline, 6-amino, 6-amino-2-methylpyridine, pyridine, 2-amino-6-methyl
CID PubChem 15765
Nom IUPAC 6-methylpyridin-2-amine
SMILES CC1=CC=CC(N)=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-6-methylpyridine
Point de fusion 41°C to 45°C
Point d’ébullition 208°C to 209°C
Point d’éclair 103°C (217°F)
Odeur Unpleasant
Quantité 500 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 107048
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 108.14
Pourcentage de pureté 99%