Learn More
2-Amino-6-méthylpyridine, TRC
Code produit 30327285
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30327285 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30327285 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA61398550G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-6-methylpyridine
CAS 1824-81-3
Formule moléculaire C6H8N2
Quantité 50 g
Synonyme 6-Methyl-2-pyridinamine, 2-Amino-6-picoline, 6-Amino-2-methylpyridine, 6-Amino-2-picoline, 6-Methyl-2-aminopyridine, 6-Methyl-2-pyridylamine, 6-Methylpyridin-2-amine, 6-Methylpyridin-2-ylamine, NSC 1488, NSC 176163, NSC 6971
Formule InChI InChI=1S/C6H8N2/c1-5-3-2-4-6(7)8-5/h2-4H,1H3,(H2,7,8)
SMILES Cc1cccc(N)n1
Nom IUPAC 6-méthylpyridine-2-amine
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Poids de la formule 108.0687