Learn More
2-Amino-6-méthylpyrimidin-4(3H)-one, TRC
Code produit 30336599
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30336599 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30336599 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA8981431G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-6-methyl-4-pyrimidinol
CAS 3977-29-5
Formule moléculaire C5 H7 N3 O
Quantité 1 g
Synonyme 2-Amino-6-methyl-4-pyrimidinol
Formule InChI InChI=1S/C5H7N3O/c1-3-2-4(9)8-5(6)7-3/h2H,1H3,(H3,6,7,8,9)
SMILES Cc1cc(O)nc(N)n1
Nom IUPAC 2-amino-6-methylpyrimidin-4-ol
Poids moléculaire (g/mol) 125.13
Poids de la formule 125.0589